Tlačiť
N-(4-Fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4'-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzanilide
PC4175W-1G PC4175W-5G
APOSPC4175W-1GEA 105.09 EUR
APOSPC4175W-1G APOSPC4175W-5G
N-(4-Fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
N-(4-Fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₁₄H₉F₄NO
Teplota tavenia: 101…102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00045089
Číslo CAS: 33489-71-3