Tlačiť
α,α-Dimethyl-4-fluorophenethylamine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-1-(4-fluorophenyl)-2-methylpropane hydrochloride, 1,1-Dimethyl-2-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
PC4170N-1G PC4170N-5G
APOSPC4170N-1GEA 156.62 EUR
APOSPC4170N-1G APOSPC4170N-5G
α,α-Dimethyl-4-fluorophenethylamine hydrochloride
α,α-Dimethyl-4-fluorophenethylamine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₄FN·ClH
Mw: 203.684 g/mol
Teplota tavenia: 180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075463
Číslo CAS: 2413-54-9