Tlačiť
4-Chloro-5-(difluoromethyl)-2-fluoro-1,3-thiazole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4170-1G PC4170-5G
APOSPC4170-1GEA 406.57 EUR
APOSPC4170-1G APOSPC4170-5G
4-Chloro-5-(difluoromethyl)-2-fluoro-1,3-thiazole 98%
4-Chloro-5-(difluoromethyl)-2-fluoro-1,3-thiazole
Vzorec: C₄HClF₃NS
Mw: 187.571 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04972713
Číslo CAS: 105315-45-5