Tlačiť
3-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid, H-DL-Phe(3-F)-OH
PC4148-250MG PC4148-5G PC4148-25G
APOSPC4148-250MGEA 24.91 EUR
APOSPC4148-250MG APOSPC4148-5G APOSPC4148-25G
3-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Mw: 183.2 g/mol
Teplota tavenia: 240…250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004273
Číslo CAS: 456-88-2
EINECS: 220-104-1