Tlačiť
3-Methyl-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (3-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC412525-1G PC412525-250MG
APOSPC412525-1GEA 422.59 EUR
APOSPC412525-1G APOSPC412525-250MG
3-Methyl-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid
3-Methyl-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BF₃O₃
Mw: 219.954 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11504858
Číslo CAS: 871362-79-7