Tlačiť
5-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC412498-1G PC412498-5G
APOSPC412498-1GEA 104.95 EUR
APOSPC412498-1G APOSPC412498-5G
5-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
5-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BF₃O₄
Mw: 221.926 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12913937
Číslo CAS: 1217500-69-0