Tlačiť
5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
PC412439-1G PC412439-250MG PC412439-5G
APOSPC412439-1GEA 139.4 EUR
APOSPC412439-1G APOSPC412439-250MG APOSPC412439-5G
5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₈BFO₄
Mw: 280.10 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16996304
Číslo CAS: 1400976-17-1