Tlačiť
2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Fluoro-6-hydroxyphenyl)boronic acid
PC412426-1G PC412426-250MG PC412426-5G PC412426-10G
APOSPC412426-1GEA 28.28 EUR
APOSPC412426-1G APOSPC412426-250MG APOSPC412426-5G APOSPC412426-10G
2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BFO₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD17214242
Číslo CAS: 1256345-60-4