Tlačiť
2,4-Dichloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC412347-1G PC412347-250MG
APOSPC412347-1GEA 968.16 EUR
APOSPC412347-1G APOSPC412347-250MG
2,4-Dichloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
2,4-Dichloro-5-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₄BCl₂FO₂
Mw: 208.81 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD19981520
Číslo CAS: 1417914-09-0