Tlačiť
3-Chloro-5-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC412286-1G PC412286-250MG
APOSPC412286-1GEA 1161.63 EUR
APOSPC412286-1G APOSPC412286-250MG
3-Chloro-5-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester 96%
3-Chloro-5-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₄BClFNO₂
Mw: 281.518 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15143597
Číslo CAS: 1218790-15-8