Tlačiť
5-(Aminomethyl)-2-fluorophenylboronic acid hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (5-(Aminomethyl)-2-fluorophenyl)boronic acid hydrochloride
PC412224-1G PC412224-250MG
APOSPC412224-1GEA 369.72 EUR
APOSPC412224-1G APOSPC412224-250MG
5-(Aminomethyl)-2-fluorophenylboronic acid hydrochloride 98%
5-(Aminomethyl)-2-fluorophenylboronic acid hydrochloride
Vzorec: C₇H₉BFNO₂·ClH
Mw: 205.422 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11053811
Číslo CAS: 1072946-46-3