Tlačiť
3-Amino-5-fluorophenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC412218-1G PC412218-250MG
APOSPC412218-1GEA 737.83 EUR
APOSPC412218-1G APOSPC412218-250MG
3-Amino-5-fluorophenylboronic acid
3-Amino-5-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₇BFNO₂
Mw: 154.935 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12025966
Číslo CAS: 1150114-48-9