Tlačiť
5-(Cyclopropylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC412106-1G PC412106-250MG
APOSPC412106-1GEA 445.02 EUR
APOSPC412106-1G APOSPC412106-250MG
5-(Cyclopropylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
5-(Cyclopropylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁BFNO₃
Mw: 223.009 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11855834
Číslo CAS: 874289-54-0