Tlačiť
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC411336-1G PC411336-25G PC411336-5G
APOSPC411336-1GEA 654.52 EUR
APOSPC411336-1G APOSPC411336-25G APOSPC411336-5G
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₄F₂N₂O₂
Mw: 162.094 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11558118
Číslo CAS: 1174305-81-7