Tlačiť
2-(Difluoromethoxy)-3-methoxyaniline hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC411316-1G PC411316-5G
APOSPC411316-1GEA 39.74 EUR
APOSPC411316-1G APOSPC411316-5G
2-(Difluoromethoxy)-3-methoxyaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-3-methoxyaniline hydrochloride
Vzorec: C₈H₉F₂NO₂·ClH
Mw: 225.62 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25371294
Číslo CAS: 1431969-97-9