Tlačiť
5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC411311-1G PC411311-5G
APOSPC411311-1GEA 39.74 EUR
APOSPC411311-1G APOSPC411311-5G
5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Vzorec: C₇H₆ClF₂NO·ClH
Mw: 230.039 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25371274
Číslo CAS: 1431963-04-0