Tlačiť
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC411300-1G PC411300-5G
APOSPC411300-1GEA 139.4 EUR
APOSPC411300-1G APOSPC411300-5G
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₄F₂N₂
Mw: 118.085 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04971168
Číslo CAS: 908014-77-7
OSN: 1993
ADR: 3 III