Tlačiť
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC411275-1G PC411275-500MG PC411275-5G
APOSPC411275-1GEA 747.05 EUR
APOSPC411275-1G APOSPC411275-500MG APOSPC411275-5G
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetonitrile
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetonitrile
Vzorec: C₆H₇F₂N
Mw: 131.123 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24856416
Číslo CAS: 1219019-02-9