Tlačiť
Methyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC410179-250MG PC410179-1G PC410179-5G
APOSPC410179-250MGEA 189.47 EUR
APOSPC410179-250MG APOSPC410179-1G APOSPC410179-5G
Methyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 95+%
Methyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈FNO₂
Mw: 193.174 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972072
Číslo CAS: 167631-84-7