Tlačiť
2-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC410124-1G PC410124-5G
APOSPC410124-1GEA 99.34 EUR
APOSPC410124-1G APOSPC410124-5G
2-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline hydrochloride
Vzorec: C₈H₉F₂NO·ClH
Mw: 209.621 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25371273
Číslo CAS: 1431962-99-0