Tlačiť
4-(Difluoromethoxy)-2-methylaniline hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC410009-1G PC410009-5G
APOSPC410009-1GEA 76.51 EUR
APOSPC410009-1G APOSPC410009-5G
4-(Difluoromethoxy)-2-methylaniline hydrochloride
4-(Difluoromethoxy)-2-methylaniline hydrochloride
Vzorec: C₈H₉F₂NO·ClH
Mw: 209.621 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04967256
Číslo CAS: 1185175-00-1