Tlačiť
(6S)-1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC409047-1G PC409047-100MG PC409047-250MG
APOSPC409047-1GEA 1511.83 EUR
APOSPC409047-1G APOSPC409047-100MG APOSPC409047-250MG
(6S)-1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected
(6S)-1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected
Vzorec: C₁₂H₁₇F₂NO₄
Teplota tavenia: 87…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD21362512
Číslo CAS: 1357482-03-1