Tlačiť
N-t-BOC-trans-4-Fluoro-L-prolinonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC409013-1G PC409013-250MG
APOSPC409013-1GEA 706.19 EUR
APOSPC409013-1G APOSPC409013-250MG
N-t-BOC-trans-4-Fluoro-L-prolinonitrile
N-t-BOC-trans-4-Fluoro-L-prolinonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₅FN₂O₂
Mw: 214.237 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458684
Číslo CAS: 1330286-47-9