Tlačiť
5-Fluoro-2-methylpyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC408557-1G PC408557-250MG
APOSPC408557-1GEA 169.84 EUR
APOSPC408557-1G APOSPC408557-250MG
5-Fluoro-2-methylpyrimidine
5-Fluoro-2-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₅FN₂
Mw: 112.105 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16611294
Číslo CAS: 54376-50-0