Tlačiť
1-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC408452-1G PC408452-250MG PC408452-5G
APOSPC408452-1GEA 811.94 EUR
APOSPC408452-1G APOSPC408452-250MG APOSPC408452-5G
1-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
1-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
Vzorec: C₆H₈F₃N₃·ClH
Mw: 215.604 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28893666
Číslo CAS: 2138274-07-2