Tlačiť
5-Fluoro-2-pyridinecarboxamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoropicolinamide
PC408426-1G PC408426-25G
APOSPC408426-1GEA 0 EUR
APOSPC408426-1G APOSPC408426-25G
5-Fluoro-2-pyridinecarboxamide
5-Fluoro-2-pyridinecarboxamide
Vzorec: C₆H₅FN₂O
Mw: 140.115 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11976463
Číslo CAS: 499796-71-3