Tlačiť
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]-1,2-benzothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-(Trifluororomethylthio)saccharin, N-(Trifluoromethylthio)saccharin
PC408424-1G PC408424-250MG PC408424-100MG
APOSPC408424-1GEA 232.25 EUR
APOSPC408424-1G APOSPC408424-250MG APOSPC408424-100MG
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]-1,2-benzothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]-1,2-benzothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
Novel, shelf-stable versatile reagent for electrophilic trifluoromethylthiolation of various nucleophiles.
Vzorec: C₈H₄F₃NO₃S₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD28127153
Číslo CAS: 1647073-46-8