Tlačiť
Methyl 2-fluoro-5-methoxybenzoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC408275-1G PC408275-5G
APOSPC408275-1GEA 148.82 EUR
APOSPC408275-1G APOSPC408275-5G
Methyl 2-fluoro-5-methoxybenzoate 97%
Methyl 2-fluoro-5-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₉FO₃
Teplota varu: 96…98 °C (2 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06203711
Číslo CAS: 96826-42-5