Tlačiť
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC408237-1G PC408237-25G PC408237-5G
APOSPC408237-1GEA 49.67 EUR
APOSPC408237-1G APOSPC408237-25G APOSPC408237-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₃
Mw: 285.015 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06203214
Číslo CAS: 403646-47-9