Tlačiť
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC408236-1G PC408236-5G PC408236-10G
APOSPC408236-1GEA 63.29 EUR
APOSPC408236-1G APOSPC408236-5G APOSPC408236-10G
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₃
Mw: 285.015 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09266205
Číslo CAS: 403646-46-8