Tlačiť
1,4-Bis(fluorosulphonyloxy)octafluorobutane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC408186-1G PC408186-5G
APOSPC408186-1GEA 99.48 EUR
APOSPC408186-1G APOSPC408186-5G
1,4-Bis(fluorosulphonyloxy)octafluorobutane
1,4-Bis(fluorosulphonyloxy)octafluorobutane
Vzorec: C₄F₁₀O₆S₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00748183
Číslo CAS: 78522-71-1
OSN: 3265
ADR: 8,III