Methyl difluoro(trimethylsilyl)acetate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC408185-1G
PC408185-25G
PC408185-5G
APOSPC408185-1GEA
91.33
EUR
APOSPC408185-1G
APOSPC408185-25G
APOSPC408185-5G
Methyl difluoro(trimethylsilyl)acetate 97%
Methyl difluoro(trimethylsilyl)acetate
Vzorec:
C₆H₁₂F₂O₂Si Mw: 182.241 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD04973091 Číslo CAS: 730971-66-1 OSN: 1993 ADR: 3 III |