Tlačiť
Methyl difluoro(trimethylsilyl)acetate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC408185-1G PC408185-25G PC408185-5G
APOSPC408185-1GEA 91.33 EUR
APOSPC408185-1G APOSPC408185-25G APOSPC408185-5G
Methyl difluoro(trimethylsilyl)acetate 97%
Methyl difluoro(trimethylsilyl)acetate
Vzorec: C₆H₁₂F₂O₂Si
Mw: 182.241 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973091
Číslo CAS: 730971-66-1
OSN: 1993
ADR: 3 III