Tlačiť
1,3-Diiodotetrafluorobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC408156-100G PC408156-25G PC408156-5G
APOSPC408156-100GEA 0 EUR
APOSPC408156-100G APOSPC408156-25G APOSPC408156-5G
1,3-Diiodotetrafluorobenzene 97%
1,3-Diiodotetrafluorobenzene
Vzorec: C₆F₄I₂
Teplota varu: 140 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD16620566
Číslo CAS: 67815-57-0