Tlačiť
5-Chlorooctafluoropentanoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC408092-25G PC408092-5G
APOSPC408092-25GEA 606.1 EUR
APOSPC408092-25G APOSPC408092-5G
5-Chlorooctafluoropentanoic acid 95%
5-Chlorooctafluoropentanoic acid
Vzorec: C₅HClF₈O₂
Mw: 280.5 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01328318
Číslo CAS: 66443-79-6
OSN: 1760
ADR: 8 III