Tlačiť
8-Fluorosulphonylperfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxaoctanoyl) fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC408082-100G PC408082-50G
APOSPC408082-100GEA 927.3 EUR
APOSPC408082-100G APOSPC408082-50G
8-Fluorosulphonylperfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxaoctanoyl) fluoride 95%
8-Fluorosulphonylperfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxaoctanoyl) fluoride
Vzorec: C₈F₁₆O₅S
Mw: 512.122 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16621332
Číslo CAS: 4089-58-1
OSN: 3265
ADR: 8 III