Tlačiť
2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC408081-25G PC408081-5G
APOSPC408081-25GEA 964.3 EUR
APOSPC408081-25G APOSPC408081-5G
2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane 97%
2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane
Vzorec: C₅Cl₄F₆O₂
Teplota varu: 56 °C (25 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16619610
Číslo CAS: 64499-81-6
OSN: 1992
ADR: 3+6.1,III