Tlačiť
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzoic acid methyl ester 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC408069-1G PC408069-5G
APOSPC408069-1GEA 94.93 EUR
APOSPC408069-1G APOSPC408069-5G
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzoic acid methyl ester 98%
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzoic acid methyl ester
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Mw: 188.128 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06203802
Číslo CAS: 773874-16-1