Tlačiť
2-(2-Fluoro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Difluoro-2-((2-fluoro-4-iodophenyl)amino)benzoic acid
PC408065-250MG PC408065-1G PC408065-5G
APOSPC408065-250MGEA 119.53 EUR
APOSPC408065-250MG APOSPC408065-1G APOSPC408065-5G
2-(2-Fluoro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoic acid 98%
2-(2-Fluoro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₁₃H₇F₃INO₂
Teplota tavenia: 195…200 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08690072
Číslo CAS: 391211-97-5