Tlačiť
4-Chloro-8-trifluoromethoxyquinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)quinoline
PC407052-1G PC407052-250MG
APOSPC407052-1GEA 296.82 EUR
APOSPC407052-1G APOSPC407052-250MG
4-Chloro-8-trifluoromethoxyquinoline
4-Chloro-8-trifluoromethoxyquinoline
Vzorec: C₁₀H₅ClF₃NO
Mw: 247.601 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01861865
Číslo CAS: 40516-42-5