Tlačiť
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propionaldehyde, 4-(3-Oxoprop-1-yl)benzotrifluoride
PC4059-100MG PC4059-250MG
APOSPC4059-100MGEA 72.9 EUR
APOSPC4059-100MG APOSPC4059-250MG
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal
Vzorec: C₁₀H₉F₃O
Mw: 202.173 g/mol
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07772919
Číslo CAS: 166947-09-7