Tlačiť
Methyl (1S,2R,3R,8S)-4-(fluoromethyl)cubane-1-carboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC405711-1G PC405711-250MG
APOSPC405711-1GEA 4747.69 EUR
APOSPC405711-1G APOSPC405711-250MG
Methyl (1S,2R,3R,8S)-4-(fluoromethyl)cubane-1-carboxylate 95%
Methyl (1S,2R,3R,8S)-4-(fluoromethyl)cubane-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₁FO₂
Mw: 194.202 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD30723460
Číslo CAS: 1350822-06-8