Tlačiť
(1S,2R,3R,8S)-4-(Fluoromethyl)cubane-1-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC405709-1G PC405709-250MG
APOSPC405709-1GEA 5158.84 EUR
APOSPC405709-1G APOSPC405709-250MG
(1S,2R,3R,8S)-4-(Fluoromethyl)cubane-1-carboxylic acid 95%
(1S,2R,3R,8S)-4-(Fluoromethyl)cubane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉FO₂
Mw: 180.176 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24502265
Číslo CAS: 1350821-83-8