Tlačiť
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
PC405677-1G PC405677-5G
APOSPC405677-1GEA 481.07 EUR
APOSPC405677-1G APOSPC405677-5G
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid 97%
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClF₅O₂S
Mw: 282.615 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652415
Číslo CAS: 1448317-67-6