Tlačiť
3-([Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(m-pentafluorosulphanylbenzene)-1,3,2-dioxaborolane
PC405653-1G PC405653-250MG PC405653-5G
APOSPC405653-1GEA 819.95 EUR
APOSPC405653-1G APOSPC405653-250MG APOSPC405653-5G
3-([Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester
3-([Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₆BF₅O₂S
Mw: 330.122 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20489193
Číslo CAS: 1286278-35-0