Tlačiť
1-(Pentafluorosulphanyl)-3-bromo-5-nitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC405636-1G PC405636-250MG
APOSPC405636-1GEA 721.62 EUR
APOSPC405636-1G APOSPC405636-250MG
1-(Pentafluorosulphanyl)-3-bromo-5-nitrobenzene
1-(Pentafluorosulphanyl)-3-bromo-5-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrF₅NO₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27664831
Číslo CAS: 871507-63-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III