Tlačiť
3-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
PC404591-1G PC404591-250MG
APOSPC404591-1GEA 410.57 EUR
APOSPC404591-1G APOSPC404591-250MG
3-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
3-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
Vzorec: C₉H₅BrFNO
Mw: 242.045 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13192868
Číslo CAS: 1065087-83-3