Tlačiť
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC404538-1G PC404538-250MG
APOSPC404538-1GEA 282.4 EUR
APOSPC404538-1G APOSPC404538-250MG
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₃
Mw: 246.183 g/mol
Teplota tavenia: 104…105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11037007
Číslo CAS: 936727-93-4