Tlačiť
4-(5-Fluoro-2-methyl-benzyl)-piperidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC404523-1G PC404523-250MG
APOSPC404523-1GEA 0 EUR
APOSPC404523-1G APOSPC404523-250MG
4-(5-Fluoro-2-methyl-benzyl)-piperidine
4-(5-Fluoro-2-methyl-benzyl)-piperidine
Vzorec: C₁₃H₁₈FN
Mw: 207.287 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05863585
Číslo CAS: 782504-69-2