Tlačiť
2-Fluorobenzoyl isocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC404019-1G PC404019-250MG
APOSPC404019-1GEA 1185.72 EUR
APOSPC404019-1G APOSPC404019-250MG
2-Fluorobenzoyl isocyanate
2-Fluorobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec: C₈H₄FNO₂
Mw: 165.121 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD16301148
Číslo CAS: 62869-34-5
OSN: 2206
ADR: 6.1 II