Tlačiť
3-Fluorobenzoyl isocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC404018-1G PC404018-250MG
APOSPC404018-1GEA 580.41 EUR
APOSPC404018-1G APOSPC404018-250MG
3-Fluorobenzoyl isocyanate
3-Fluorobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec: C₈H₄FNO₂
Mw: 165.121 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD09816474
Číslo CAS: 78469-21-3
OSN: 2206
ADR: 6.1 II